Learn More
Brady™ Estación de bloqueo de resistencia industrial de metal con revestimiento de polvo
Código de producto. 11766695 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11766695 Negro/amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11766695 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    281.70€ / paquete de 1
    Ahorro 42.30€
    13% Descuento
En stock
La estación de bloqueo de metal con recubrimiento en polvo de resistencia industrial viene con un estante ajustable y se puede montar en la pared o transportar fácilmente.
  • El gabinete con cerradura viene con un estante ajustable.
  • Hay estantes adicionales disponibles (800129).
  • Se puede montar en la pared o transportar fácilmente.
  • Los consejos de seguridad de bloqueo están impresos en el interior de la puerta.
  • La estación se suministra sin contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Estación de bloqueo
Alternate Part Number ESTACIÓN DE BLOQUEO DE FUERZA INDUSTRIAL
Color Negro/amarillo
Material Metal recubierto de polvo
Fondo (imperial) 6 in
Fondo (métrico) 406 mm
Descripción Estación de bloqueo de resistencia industrial
Dimensiones (Pr x An x Al) 152 x 406 x 355 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 16 in
Altura (métrico) 76 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 406 mm