Learn More
Povidona-yodo, TRC
Código de producto. 17994385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994385 250 g 250 g
17902205 100 g 100 g
17964805 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698900250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25655-41-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n • [I2]x
Peso molecular (g/mol) 366.97
Sinónimo 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone Homopolymer compd. with Iodine, Iodine-poly(vinylpyrrolidone) complex, Betadine, Betaisodona, Betaseptic, Braunol, Braunosan H Disadine DP;
SMILES C=CN1CCCC1=O.II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Povidone (iodinated)
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.893