Learn More
Povidone iodine, MedChemExpress
Descripción
Povidone iodine (iodopovidone) displays excellent antibacterial activity which can against MRSA and MSSA strains with MICs of 31.25 mg/L and 7.82 mg/L, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Povidone iodine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 25655-41-8 |
| Color | Red |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | iodopovidone |
| Información de solubilidad | DMSO : 15 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C(C)CC)CCC1.I[F,Cl,Br,I]I.[n].[n:x].[=].[10:1] |
| Mostrar más |