Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de vertido, PBT rojo
Descripción
- Material: PBT (rojo)
- Resistente a temperaturas: hasta 180 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | PBT |
| Tamaño de rosca | GL 45 |