Descripción
- Poliestireno flexible
- Platillas de fondo plano fabricados en poliestireno de 12 mm de espesor para una mejor resistencia, estabilidad y manipulación.
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
- Grado alimentario de la FDA.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Navecilla |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Tamaño | Grande; 108 x 183 x 26 mm |
| Grosor | 12 mil |
| Longitud (métrico) | 108 mm |
| Mostrar más |