Learn More
Abnova™ POU4F3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16109371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16109371 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16109371 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00005459T01.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción POU4F3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_002700.1
Peso molecular Theoretical M.W. 37.29kDa
Plásmido pCMV-POU4F3 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-POU4F3 antibody (Mfr. No. H00005459-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.