Learn More
KARTELL Mortero Potter
Código de producto. 10238000
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10238000 30 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10238000 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0613000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    72.80€ / paquete de 1
    Ahorro 2.20€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El mortero Potter está hecho de vidrio de borosilicato y es compatible con el mortero de PTFE.
  • El molinillo de tejidos se compone de dos componentes que se piden por separado: Mortero de vidrio borosilicato (artículos 6102 a 6150) y mano de mortero de PTFE (artículos 6302 a 6350).
  • Ideal para pequeñas cantidades de tejido.
  • Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo.
  • Evite generar calor excesivo ya que podría provocar atascamientos.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1 oz
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Mortero Potter