missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ POTEF Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13228498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13228498 400 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13228498 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA524128

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

POTEF Polyclonal Antibody for Western Blot

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POTEF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica POTEF
N.º de referencia del gen A5A3E0
Alias de gen A26C1B; ACTB; ANKRD26-like family C member 1B; ANKRD26-like family C, member 1B; beta actin; chimeric POTE-actin protein; POTE ankyrin domain family member F; POTE ankyrin domain family, member F; POTE-2 alpha-actin; POTE2alpha; POTEACTIN; POTEF; prostate, ovary, testis expressed protein on chromosome 2
Símbolos de los genes POTEF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 656-685 amino acids from the central region of human POTEF.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.