Learn More
Thermo Scientific™ Agar de dextrosa de patata
Código de producto. 13265339
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar de dextrosa de patata
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
13265339 Agar de dextrosa de patata paquete de 10
1 options
Código de producto. 13265339 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0186A
 Artículo restringido
En stock
Aísle y enumere levaduras y mohos en productos lácteos y alimentos con este medio listo para su uso.
Aísle y enumere levaduras y mohos en productos lácteos1, la superficie de carne fresca, embutidos, salchichas y otros alimentos2 con agar de dextrosa de patata Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio es adecuado para detectar y enumerar mohos resistentes al calor en frutas y productos de fruta procesados térmicamente2. El agar usado en el agar de dextrosa y patata se criba para garantizar que hongos como el género Fusaria producen el pigmento correcto.
Use el agar de dextrosa de patata para detectar y enumerar levaduras y mohos en alimentos.
  • Adecuado para detectar mohos resistentes al calor en frutas y productos de frutas procesados térmicamente.
  • Medio adecuado para la preparación de Aspergillus niger
  • Cumple con las normas EP/USP/JP de pruebas de límites microbianos3,4,5.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Light Straw
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar de dextrosa de patata
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19 g ± 2,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.