Learn More
Metilditiocarbamato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyldithiocarbamate Potassium |
| CAS | 137-41-7 |
| Fórmula molecular | C2 H4 N S2 . K |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Potassiummethyldithiocarbamate, Carbamic acid','methyldithio-','monopotassium salt (8CI), Carbamic acid','methyldithio-','potassium salt (6CI), Dicid, K-Pam HL, Metam potassium, Metam-potassium, Potassium methyldithiocarbamate, Potassium N-methyldithiocarbamate, N-Methyldithiocarbamate Pota |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NS2.K/c1-3-2(4)5;/h1H3,(H2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CNC(=S)[S-] |
| Nombre IUPAC | potasio;N-metilcarbamoditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 145.288 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.942 |