Learn More
Viniltrifluoroborato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Vinyltrifluoroborate |
| CAS | 13682-77-4 |
| Fórmula molecular | C2H3BF3K |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].F[B-](F)(F)C=C |
| Nombre IUPAC | potasio; etenil(trifluoro)boranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 133.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.9917 |