Learn More
Viniltrifluoroborato de potasio, TRC
Código de producto. 30412020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412020 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30412020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69870025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Vinyltrifluoroborate
CAS 13682-77-4
Fórmula molecular C2H3BF3K
Cantidad 25 g
Sinónimo Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C=C
Nombre IUPAC potasio; etenil(trifluoro)boranuida
Peso molecular (g/mol) 133.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9917