Learn More
Viniltrifluoroborato potásico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364855 1 g 1 g
11374855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17970.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13682-77-4
Fórmula molecular C2H3BF3K
Peso molecular (g/mol) 133.95
Número MDL MFCD02093335
Clave InChI ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
Nombre IUPAC potasio; etenil(trifluoro)boranuida
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium vinyltrifluoroborate
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 7777570
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.95
Porcentaje de pureza 97%