Learn More
Tungstato de potasio, 99,95 %, para análisis de trazas metálicas, malla - 100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428688 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13428688 5 g Frasco de vidrio 5 g
13438688 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13428688 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-60-5
Fórmula molecular K2O4W
Peso molecular (g/mol) 326.05
Clave InChI AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)tungsteno
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tungstate
Punto de fusión 921°C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%
Fórmula lineal K2WO4
Índice Merck 15,7811
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.05
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Traza de metal
Envase Frasco de vidrio
Nombre del producto
  • Potassium tungstate