Learn More
Tungstato de potasio, 94 %, malla -100, ACROS Organics™
Código de producto. 12337183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12337183 100 g 100 g
12327183 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12337183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446871000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7790-60-5
Fórmula molecular K2O4W
Peso molecular (g/mol) 326.05
Clave InChI AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(dioxo)tungsteno
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tungstate
Punto de fusión 921°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 53 to 56% (W)
Fórmula lineal K2WO4
Índice Merck 15,7811
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.05
Porcentaje de pureza 94%
Envase Frasco de vidrio
Nombre del producto
  • Potassium tungstate