Learn More
Tris(trifluorometanosulfonil)meturo de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Tris(trifluoromethanesulfonyl)methide |
| CAS | 114395-69-6 |
| Fórmula molecular | C4 F9 O6 S3 . K |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4F9O6S3.K/c5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | potasio;bis(trifluorometilsulfonil)metilsulfonil-trifluorometano |
| Peso molecular (g/mol) | 450.318 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.835 |