Learn More
Tris(3,5-dimetil-1-pirazolil)borohidruro de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10217370 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10217370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296020050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tris(3, 5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
Nombre de nota 99%
CAS 17567-17-8
Punto de fusión 287°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H22BKN6
Número MDL MFCD00040342
Cantidad 5 g
Sinónimo potassium hydrotris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl borate, potassium;tris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl boron 1-, potassium tri 3,5-dimethyl-1-pyrazolyl borohydride, potassium tris 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl hydrido borate 1-
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alchohols,thf,dmf,acetone
Clave InChI NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].CC1=NN([BH-](N2N=C(C)C=C2C)N2N=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Nombre IUPAC tris potásico(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)boranuida
Peso molecular (g/mol) 336.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo de aguja fina