Learn More
Tris(1-pirazolil)borohidruro de potasio, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride |
| Nombre de nota | 93% |
| CAS | 18583-60-3 |
| Punto de fusión | 182°C to 188°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 93% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C9H10BKN6 |
| Número MDL | MFCD00040346 |
| Afficher plus |