Learn More
Trioxalatoferrato de potasio(III) trihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491177 25 g 25 g
15481177 5 g 5 g
15401187 100 g 100 g
15411187 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15491177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031124.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5936-11-8
Fórmula molecular C6H3FeK3O12
Peso molecular (g/mol) 440.22
Número MDL MFCD00150450
Clave InChI YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
Nombre IUPAC tripotásico;2-hidroxi-2-oxoacetato;hierro;oxalato;ácido oxálico
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.26 (437.21 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.133 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate