Learn More
Trimetilsilanolato de potasio, TRC
Código de producto. 30420001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
30420001 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30420001 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP6985805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Trimethylsilanolate
CAS 10519-96-7
Fórmula molecular C3H9KOSi
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
SMILES [K+].C[Si](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC potasio;trimetil(óxido)silano
Peso molecular (g/mol) 128.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.006