Learn More
Trimetilsilanolato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Trimethylsilanolate |
| CAS | 10519-96-7 |
| Fórmula molecular | C3H9KOSi |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [K+].C[Si](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;trimetil(óxido)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.006 |