Learn More
Trimetilsilanolato de potasio, solución de 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13458688 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13458688 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
13448688 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13458688 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 448461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10519-96-7 | C3H10KOSi | 129.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10519-96-7 , 109-99-9
Fórmula molecular C3H10KOSi
Peso molecular (g/mol) 129.30
Número MDL MFCD00013421
Clave InChI COTHYYYVPUZALV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium trimethylsilanolate, trimethylsiloxypotassium, silanol, trimethyl-, potassium salt, trimethylsilanol potassium salt, potassium trimethyl silanolate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt 1:1, kosime3, kotms, tmsok, c3h9osi.k
PubChem CID 23668039
SMILES [K].C[Si](C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trimethylsilanolate
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal (CH3)3SiOK
Temperatura de inflamación −17°C
Nombre IUPAC potasio;trimetil(óxido)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.29
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.91
Densidad 0.9100g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium trimethylsilanolate, 2M sol in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.