Learn More
Trimetilacetato de potasio, TRC
Código de producto. 30409446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409446 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30409446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9935151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Trimethylacetate
CAS 19455-23-3
Fórmula molecular C5 H9 O2 . K
Cantidad 1 g
Sinónimo Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Pivalic acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (9CI), 2,2-Dimethylpropanoic acid potassium salt, Potassium 2,2-dimethylpropanoate, Potassium pivalate, Potassium tert-butylcarboxylate, Potassium trimethylacetate, 2,2-Dimethylpropionic acid potassium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2.K/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio; 2,2-dimetilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 140.222
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.024