Learn More
Trimetilacetato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429278 25 g 25 g
15439278 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62803.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19455-23-3 | C5H9KO2 | 140.223 g/mol
Potassium trimethylacetate is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilacetato de potasio se utiliza como intermedio para la investigación química.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19455-23-3
Fórmula molecular C5H9KO2
Peso molecular (g/mol) 140.223
Número MDL MFCD00671345
Clave InChI WFMNHCSATCWAAQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium pivalate, potassium trimethylacetate, pivalic acid potassium salt, potassium 2,2-dimethylpropionate, trimethylacetic acid potassium salt, 2,2-dimethylpropionic acid potassium salt
PubChem CID 23662159
Nombre IUPAC potasio; 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trimethylacetate
Punto de fusión ∼200°C
Fórmula lineal (CH3)3CCO2K
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.22
Porcentaje de pureza 95%