Learn More
Dioxalato trihidrógeno de potasio dihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482757 5000 g 5000 g
11472757 250 g 250 g
11462757 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14933.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.94€
    420.65€ / 5000 g
    Ahorro 86.29€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Potassium trihydrogen dioxalate dihydrat is used in metal polishing determination of pH. And it is also used in photography, marble grinding, and to remove ink stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dioxalato trihidrógeno de potasio dihidrato se utiliza en la determinación de pH de pulido de metales. Y también se utiliza en fotografía, molienda de mármol y para eliminar manchas de tinta.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-20-5
Fórmula molecular C4H3KO8
Peso molecular (g/mol) 218.16
Número MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clave InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
Cantidad 5000 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,7689
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC potasio;hidro;oxalato;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.19 (218.16 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%