Learn More
Trifluoroacetato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Trifluoroacetate |
| CAS | 2923-16-2 |
| Fórmula molecular | C2F3KO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | potasio;2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9487 |