Learn More
Trifluoroacetato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433647 25 g 25 g
11443647 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17398.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2923-16-2 | C2F3KO2 | 152.11 g/mol
It is a reagent for preparation of aryl trifluoromethyl sulfides, by heating with the diaryl disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo para la preparación de trifluorometilazufre aril calentando con disulfuro diaril.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2923-16-2
Fórmula molecular C2F3KO2
Peso molecular (g/mol) 152.11
Número MDL MFCD00013215
Clave InChI CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
PubChem CID 23662811
SMILES [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trifluoroacetate
Punto de fusión 142°C to 145°C
pH 7
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3717603
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC potasio;2,2,2-trifluoroacetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Potassium trifluoroacetate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trifluoroacetate