Learn More
Tricianometánido de potasio, TRC
Código de producto. 30423388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423388 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30423388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698608500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Fórmula molecular C4 N3 . K
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
SMILES [K+].N#C[C-](C#N)C#N
Nombre IUPAC potasio; metanetricarbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 129.161
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.973