Learn More
Tricloroamimina potasiosa-platinato, TRC
Código de producto. 30425146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425146 1 g
30421284 100 mg
30423387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6985501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-91-2
Fórmula molecular K . Cl3 H3 N Pt
Peso molecular (g/mol) 357.57
Sinónimo Platinate(1-), amminetrichloro-, potassium, (SP-4-2)- (9CI), Platinate(1-), amminetrichloro-, potassium (8CI), Potassium trichloroammineplatinate(II) (6CI,7CI), NSC 123898, Potassium amminetrichloroplatinate, Potassium amminetrichloroplatinate(1-) Coordination Compound
SMILES [K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[NH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Trichloroammineplatinate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.8616