Learn More
Tricloroaminoplatinato de potasio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15441537 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15441537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039433.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13820-91-2 | Cl3H3KNPt | 357.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trichloroammineplatinate(II)
CAS 13820-91-2
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular Cl3H3KNPt
Número MDL MFCD00145154
Sinónimo potassium amminetrichloroplatinate ii, potassium trichloroammineplatinate ii, potassium trichloroplatinumuide amine, magnus red anion salt, potassium aminetrichloroplatinate ii, potassium;azane;trichloroplatinum 1-
Clave InChI PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
SMILES N.Cl[Pt-](Cl)Cl.[K+]
Nombre IUPAC potasio;azano;tricloroplatino(1-)
Peso molecular (g/mol) 357.563
PubChem CID 11810450
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.56