Learn More
Trans-beta-stiriltrifluoroborato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384855 1 g 1 g
11394855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17971.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 201852-49-5 | C8H7BF3K | 210.05 g/mol
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate is used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling, in enantioselective total synthesis of naseseazines A and B via regioselective Friedel-Crafts based arylative dimerization, in metal-free chlorodeboronation reactions, in preparation of aryl ketones via Lewis acid-catalyzed nucleophilic substitution and in preparation of Weinreb amides by palladium-catalyzed cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-beta-styriltrifluoroborato de potasio se utiliza como reactante para el acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura, en síntesis total enantioselectiva de las naseseazinas A y B vía dimerización arilativa regioselectiva basada en Friedel-Crafts, en reacciones de clorodesorbación sin metales, en la preparación de cetonas de arilo a través de reacción catalizada por ácido Lewis-nucleófila y en reacciones catalizadas por Wereb-paladio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201852-49-5
Fórmula molecular C8H7BF3K
Peso molecular (g/mol) 210.05
Número MDL MFCD02093981
Clave InChI NONAUTDEFRJJII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium trans-styryltrifluoroborate, potassium beta-styryltrifluoroborate, beta-styryltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11312, potassiostyryltrifluoroboron v, potassium-styryltrifluoroborate, potassium a-styryltrifluoroborate, potassium b-styryltrifluoroborate, potassium e-styryltrifluoroborate, potassium 2-phenylethenyltrifluoroborate
PubChem CID 23664278
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-[(E)-2-feniletenil]boranuida
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7782992
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trans-styryltrifluoroborate