Learn More
Óxido de potasio y titanio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499746 100 g 100 g
11409756 500 g 500 g
11419756 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20263.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12030-97-6 | K2O3Ti | 174.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12030-97-6
Fórmula molecular K2O3Ti
Peso molecular (g/mol) 174.06
Número MDL MFCD00058803
Clave InChI KEWYKJOOCFOYTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaliumtitanat, titanate,dipotassium, potassiumtitanatewhisker, 2k.o3ti, titanate tio32-,dipotassium, dipotassium;dioxido oxo titanium
PubChem CID 45052161
SMILES [O--].[O--].[O--].[K+].[K+].[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium titanium oxide
Punto de fusión 1615°C
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC dipotasio;dioxido(oxo)titanio