Learn More
Tiosulfato de potasio hidrato, +96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10638044 500 g Frasco de plástico 500 GR
10035213 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388695000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    293.00€ / 500 g
    Ahorro 20.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264198-56-2
Fórmula molecular K2O3S2
Peso molecular (g/mol) 190.31
Número MDL MFCD00150405
Clave InChI FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 61501
SMILES [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiosulfate hydrate
Color De incoloro a amarillo
pH 6 to 9 (5% soln.)
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Pérdida por secado 4% max. (150°C)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry)
Fórmula lineal K2S2O3·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado Extra puro