Learn More
Tiocianato de Potasio, TRC
Código de producto. 30011393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011393 500 g 500 g
17974885 100 g 100 g
17954635 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP698520500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.18
Sinónimo Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES [K+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Thiocyanate
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.9389