Learn More
Solución de tiocianato de potasio, Solstice
Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium thiocyanate solution |
| CAS | 333-20-0 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | CKNS |
| Fórmula lineal | KSCN |
| Número MDL | MFCD00011413 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3594799 |
| Sinónimo | potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt |
| Mostrar más |