Learn More
Tiocianato de potasio, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Solstice
Código de producto. 15663370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663370 6 x 250 g paquete de 6
15623370 250 g 250 g
15603370 1 kg 1 Kg
15613370 2.5 kg 2.50 Kg
15643370 6 x 1 kg paquete de 6
15653370 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15663370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 312726X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    373.55€ / paquete de 6
    Ahorro 48.45€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.176
Número MDL MFCD00011413
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Thiocyanate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 6 x 250 g
Fórmula lineal KSCN
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado ACS/Puriss. p.a.