Learn More
Tiocianato de potasio (grado reactivo cristalino/ACS) MP Biomedicals
Product Code. 11497852 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11497852 100 g 100 g
11407862 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11497852 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215256680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    29.40€ / 100 g
    Ahorro 1.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.176
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Thiocyanate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium Thiocyanate, ACS
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium thiocyanate