Learn More
Concentrado de tiocianato de potasio, para solución estándar de 1L, 0,1 M KSCN, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium thiocyanate concentrate |
| Nombre de nota | Para la solución estándar de 1L, 0,1 M KSCN |
| % mín. CAS | 80.0000%, 10.0000% |
| % máx. CAS | 90.0000%, 20.0000% |
| Forma física | Concentración |
| Cantidad | 6 x 1 c/u |
| Envase | Ampolla |
| Densidad | 1 g/mL a 25 °C(lit.) |
| Fórmula lineal | KSCN |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Mostrar más |