Learn More
Tiocianato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 170°C |
| Color | Incoloro a blanco |
| pH | 5.3 to 8.7 |
| Forma física | Sólido cristalino |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.18g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Presión de vapor | <1 hPa at 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium thiocyanate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.