Learn More
Tiocianato de potasio, reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Código de producto. 16605803
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16605803 25 kg
1 options
Código de producto. 16605803 Proveedor Fluka N.º de proveedor 3127225KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium thiocyanate
CAS 333-20-0
Color Amarillo claro
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular CKNS
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[S-]C#N
Nombre IUPAC cianosulfanuro de potasio
Peso molecular (g/mol) 97.18