Learn More
Tiocianato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the conversion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. It is also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tiocianato de potasio se utiliza en la preparación de sulfuro de etileno, tiocianato principal, que se utiliza en la conversión de cloruro de acilo en tiocianatos. También se utiliza en la RMN en estado sólido de núcleos de metales pesados que resulta en la preparación de varios compuestos de tiocianato de mercurio y selenocianato como modelos potenciales. Se aplica en formulaciones de productos cosméticos y de cuidado personal como acondicionador cutáneo. También se utiliza en productos hidratantes y de cuidado bucal.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona y alcohol.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire, la luz y la humedad. Incompatible con ácidos nítricos, compuestos halógenos activos y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium thiocyanate |
| Punto de fusión | 172°C to 175°C |
| Densidad | 1.89 |
| pH | 5.3 to 8.5 |
| Punto de ebullición | 500°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 2500 g |
| Beilstein | 3594799 |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Índice Merck | 14,7691 |
| Show More |