Learn More
Tiocianato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404754 500 g 500 g
11414754 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13731.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.176 g/mol
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the conversion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. It is also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de potasio se utiliza en la preparación de sulfuro de etileno, tiocianato principal, que se utiliza en la conversión de cloruro de acilo en tiocianatos. También se utiliza en la RMN en estado sólido de núcleos de metales pesados que resulta en la preparación de varios compuestos de tiocianato de mercurio y selenocianato como modelos potenciales. Se aplica en formulaciones de productos cosméticos y de cuidado personal como acondicionador cutáneo. También se utiliza en productos hidratantes y de cuidado bucal.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona y alcohol.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire, la luz y la humedad. Incompatible con ácidos nítricos, compuestos halógenos activos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.176
Número MDL MFCD00011413
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiocyanate
Punto de fusión 172°C to 175°C
Densidad 1.89
pH 5.3 to 8.5
Punto de ebullición 500°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 3594799
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,7691
Información de solubilidad Soluble in water,acetone and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate