Learn More
Tiocianato de potasio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10349232 100 g Frasco de plástico 100 GR
10461533 500 g Frasco de plástico 500 GR
10736753 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10349232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377431000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.35€
    33.10€ / 100 g
    Ahorro 2.25€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.18
Número MDL MFCD00011413
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiocyanate
Punto de fusión 170.0°C to 179.0°C
Color De incoloro a blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.886
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Densidad 1.8860g/mL
Fórmula lineal KSCN
Índice Merck 15,7807
Información de solubilidad Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.