Learn More
Tioacetato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Thioacetate |
| CAS | 10387-40-3 |
| Fórmula molecular | C2H4KOS |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Thioacetic Acid Potassium Salt, Ethanethioic Acid Potassium Salt, MeCOSK, Potassium Ethanethioate, Potassium Thioethanoate, Potassium Thiolacetate, S-Potassium Thioacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC(=O)[S-] |
| Nombre IUPAC | etanotioato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 114.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.9542 |