Learn More
Tioacetato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318360 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10104660 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11975731 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10318360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221300250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10387-40-3 | C2H3KOS | 114.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10387-40-3
Fórmula molecular C2H3KOS
Peso molecular (g/mol) 114.2
Clave InChI SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
Nombre IUPAC Ácido S-etanotioico;potasio
SMILES CC(=O)S.[K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thioacetate
Punto de fusión 173.0°C to 176.0°C
Color Blanco a marrón
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.2
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Aspecto (10% in water) clear
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thioacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.