Learn More
Tetrafenilborato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471478 25 g 25 g
15461478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55276.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3244-41-5 | C24H20BK | 358.332 g/mol
It is an active pharmaceutical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un activo intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Baja solubilidad en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Desecar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3244-41-5
Fórmula molecular C24H20BK
Peso molecular (g/mol) 358.332
Número MDL MFCD03093877
Clave InChI MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetraphenylborate, potassium tetraphenylboron, potassium tetraphenylboride, potassium tetrakis phenyl borate, potassium tetraphenyl boron, potassium tetraphenylborate 97, potassium tetraphenylborate 1-
PubChem CID 23665558
Nombre IUPAC potasio;tetrafenilborohidruro
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetraphenylborate
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KB(C6H5)4
Información de solubilidad Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.33
Porcentaje de pureza 97%