Learn More
Potassium tetraoxalate dihydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685990 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15685990 500 g 500 g
15675990 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15685990 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 60592500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6100-20-5
Fórmula molecular C4H3KO8
Peso molecular (g/mol) 218.16
Número MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clave InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
Nombre IUPAC oxalato de hidrógeno de ácido oxálico de potasio
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium tetraoxalate dihydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.19g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%