Learn More
Potassium Tetraoxalate Dihydrate, ≥97.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15695990 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15695990 1 kg Poly bottle 1 Kg
15606000 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695990 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 605941KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-20-5
Fórmula molecular C4H3KO8
Peso molecular (g/mol) 218.16
Número MDL MFCD00150443,MFCD00150443
Clave InChI GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
Nombre IUPAC oxalato de hidrógeno de ácido oxálico de potasio
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetraoxalate dihydrate
Punto de fusión >160°C
Color Incolora
pH 1.7 (at 12.60g/L, 25°C)
Forma física Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.19g/mol
Porcentaje de pureza ≥97.0% (RT)
Olor Odorless
Envase Poly bottle