Learn More
Tetranitropaladato(II) de potasio, Pd 28,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396048 1 g 1 g
11386048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010537.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13844-89-8 | K2N4O8Pd | 368.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13844-89-8
Fórmula molecular K2N4O8Pd
Peso molecular (g/mol) 368.64
Número MDL MFCD00049788
Clave InChI ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1
PubChem CID 18763730
Nombre IUPAC palladium(2+) dipotassium tetranitrite
SMILES [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetranitropalladate(II)
Punto de fusión 310°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.3% min.