Learn More
Tetrafluoroborato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478488 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13478488 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10780561 25 g Frasco de plástico 25 GR
10503801 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478488 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14075-53-7
Fórmula molecular BF4K
Peso molecular (g/mol) 125.90
Número MDL MFCD00011395
Clave InChI AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuro de potasio
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrafluoroborate
Punto de fusión 530.0°C
Nombre de nota c.p.
Color Blanco a gris
Forma física Polvo microcristalino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal KBF4
Índice Merck 15,7804
Información de solubilidad Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.91
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.5